Learn More
Uvex™ Signal Men Trousers 7432-Yellow
Catalog Number 17246831
Click to view available options
Tamaño:
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
90
94
98
102
106
110
All that is essential is that everyone can be seen despite the poor visibility. The high-visibility clothing from the uvex protection flash collection uses bright reflective strips. And of course the cargo trousers and softshell jackets with their optimum fit can also be seen in daylight
  • Material: 67 % poliéster, 33 % algodón, aprox. 270 g/m2
  • CORDURA™ en las partes más sometidas a tensión
  • Dos bolsillos en la espalda y dos en los muslos con varios bolsillos para herramientas, bolsillos para rodilleras en el lado interior
  • Protección de rodillas certificada de clase 1 en combinación con rodilleras (artículo n° 9868900)
  • Tamaños: 42 - 64, 90 - 110
  • Recargo por tamaño extra: a partir de la talla 56 y la talla 106 + 10 %
  • Instrucciones de cuidado: Lavable a 30 °C, no usar cloro, secadora: I punto, planchado: I punto, limpieza en seco: P
  • Certificado según: EN ISO 20471 X2 - EN 14404 - Oekotex 100
Tamaño 62
Sexo Para hombre
Color Amarillo
Tipo de tapón Botones; cremallera
Desechables No
Grosor 270 g/m²