Learn More
RETSCH Sieve Shaker AS 200
Retsch™ Sieve Shaker AS 200 features digital setting and display of performance and time.
8095.00€
Especificaciones
Capacidad portante (métrico) | 6 kg |
---|---|
Requisitos eléctricos | 230 V, 50 Hz |
Tensión | 230 V |
Tipo de producto | Sieve Shaker |
Frecuencia | 50 Hz |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11803550
|
RETSCH
30.025.1001 |
Cabina insonorizada y EasySieve |
8095.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- NEW: digital display of performance and time
- Suitable for dry and wet sieving
- Excellent separation efficiency even with short sieving times
- Efficient electromagnetic drive
- 3-D throwing motion which ensures optimum use of the open sieve area and lets the sample move Equally over the whole sieving surface
- Sieve stack up to 510 mm height
- Free adjustment of all process parameters (time, performance)
- Optional comfort clamping device
- Optional evaluation software EasySieve
- Maintenance-free
- Easy operation, ergonomic design
Especificaciones
6 kg | |
230 V | |
50 Hz | |
650 mm |
230 V, 50 Hz | |
Sieve Shaker | |
450 mm |