Learn More
Scotch-Brite™ Sienna Diamond Floor Pads
For cleaning and conditioning worn or dull marble, terrazzo, slate, and polished concrete flooring. When floor appearance reaches a medium shine, the Scotch Brite™ Purple Diamond Floor Pad Plus can be used to further enhance the floor's appearance.
248.00€ - 384.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Almohadilla para suelo |
---|---|
Color | Marrón |
Para utilizar con (aplicación) | Bruñido |
Para utilizar con (equipo) | Máquinas de velocidad baja y estándar |
Modelo | Redondo |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17128860
|
Scotch-Brite™
7100200175 |
406 mm |
248.00€
paquete de 5 |
Inicie sesión para ver el stock |
17148860
|
Scotch-Brite™
7100200177 |
432 mm |
282.00€
paquete de 5 |
Inicie sesión para ver el stock |
17138860
|
Scotch-Brite™
7100200176 |
505 mm |
384.00€
paquete de 5 |
Inicie sesión para ver el stock |
Descripción
- Simultaneously cleans and polishes flooring to a brilliant gloss finish without the use of chemicals
- Ideal for worn or dull marble, terrazzo, vinyl, slate, and polished concrete floors
- Easy to use with no expensive or harmful chemicals needed, only water
- Recommended for use with low and standard speed machines
Especificaciones
Almohadilla para suelo | |
Bruñido | |
Redondo |
Marrón | |
Máquinas de velocidad baja y estándar |