Learn More
Bohlender™ Caja de guantes SICCO™ Trio con cámara de transferencia
Caja de guantes Trio con cámara de transferencia y marco de aluminio con paneles de vidrio acrílico y un panel base de polietileno.
Marca:  Bohlender™ V1750-08
Detalles adicionales : Peso : 280.00000kg
Código de producto. 17127684
  • 10663.60€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Marco de aluminio con paneles de vidrio acrílico, panel base de polietileno
  • Parte frontal con tres entradas para guantes y dos pares de guantes de caucho natural de tamaño 9
  • Tres entradas de cable en la parte posterior (superior derecha, central e izquierda)
  • Cámara de transferencia (derecha) con dos puertas; la puerta externa cuenta con un cierre para evitar que se abra accidentalmente
  • La bandeja se extiende por el espacio de trabajo gracias a la abertura de la puerta interna para facilitar la extracción de los productos introducidos
  • Espacio de trabajo y cámara de transferencia, incluidos dos conectores de manguera para el llenado de gas en cada tubo y los tubos apropiados (2 tubos de 5 m para el llenado de gas fabricados con PVC y 2 tubos de aireación de 5 m de PE)
  • Fabricación de aluminio resistente y ligero
  • Excelente visibilidad completa
  • Patas de goma no deslizante
  • Cables de plomo para dispositivos eléctricos
  • Gran abertura frontal
  • Conectores para llenado y aireación de gas, incluidos los tubos adecuados
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio acrílico, aluminio
22 in
550 mm
26 in
650 mm
62 lb
63 in
1590 mm
23 in
590 mm
27 in
690 mm
440 L
28 kg
49 in
1240 mm