Learn More
SHOWA™ Guante biodegradable monouso, nitrilo, sin polvo
Elija un guante desechable que ayude a cumplir con las iniciativas verdes. Los guantes SHOWA 6110PF son completamente biodegradables, sin polvo, y presentan un acabado texturizado que agrega una sensación táctil y un mejor agarre a las condiciones de trab
Marca:  SHOWA™ 6110PFXL
Detalles adicionales : Peso : 6.60000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16213142
  • 19.60€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío
08-10-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Guantes verdes completamente biodegradables con puntas de dedos texturadas.
  • Diseño ergonómico para una sensación de segunda piel.
  • Categoría III, EN 374 aprobado.
  • La elección perfecta para laboratorios, trabajo de limpieza, mantenimiento, limpieza industrial de servicios alimentarios, tareas de agricultura y mantenimiento, ¡y más!
Especificaciones
Especificaciones
Safety
Puntas de dedos texturadas
Labs, janitorial, housekeeping, food service and maintenance
caja dispensadora
100 piezas
Powder-free
240 mm
21CFR 177.2603
KPT
Rolled
Laboratorio
Nitrilo
Extra grande
0,10 mm
Verde
Regulación UE 425/2016, EN 420, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016/Virus, Regulación UE 1935/2004 & 10/2011
Type B
AQL 1.5