Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: fosfina
186.00€ - 228.00€
Especificaciones
Descripción Tubos de detección a corto plazo
Cantidad 10
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Componentes medidos Intervalo de medición Rango de humedad N.º de carreras Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Componentes medidos Intervalo de medición Rango de humedad N.º de carreras Precio Cantidad y disponibilidad  
10085891
Ver documentos Detalles de la promoción
Dräger™
8101611
Fosfina 0,01/a De 0,01 a 1 ppm Menos de 20 mg/l 3/10
228.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-04-2024
para ver el stock
15504943
Ver documentos Detalles de la promoción
Dräger™
8103711
Fosfina 0,1/C De 0,1 a 3 ppm 40 mg/l (máx.) 1/3
186.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
1Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección.Llame a Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
2Certificado por el Instituto de equipo de seguridad (SEI).
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de detección a corto plazo
10