Learn More
BRAND™ Short Form SAN Graduated Cylinder
SAN, transparent
Marca:  BRAND™ 41528
Detalles adicionales : Peso : 0.22000kg
Código de producto. 10336572
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Exposure to temperatures up to 80 °C will not cause permanently exceeded error limits
  • Especificaciones
    Especificaciones
    50 mL
    ±1 mL
    To Contain
    10
    80°C
    Hexagonal
    SAN
    Class B
    Embossed
    1 mL
    Round
    Graduated Cylinder