Learn More
Witeg™ Short Adapter
Join objects with different diameter connectors with this adapter. Witeg™ Short Adapter is designed with ST male and female connection joints.
Marca:  Witeg™ 0 540 001
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11807750
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Longitud corta.
  • Toma y cono de ST variable.
Especificaciones
Especificaciones
DIN 12257
Vidrio
Conector ST: Cono ST 19/26: 14/23.