Learn More
SHMT1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Especificaciones
Antígeno | SHMT1 |
---|---|
Concentración | 0.24 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16832664
|
Proteintech
14149-1-AP-20UL |
20 μL |
129.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16822664
|
Proteintech
14149-1-AP-150UL |
150 μL |
349.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This antibody can detect both 49 kDa and 53 kDa isoforms in western blotting.
The ZBTB family of proteins is comprised of diverse zinc finger proteins that also contain a BTB (BR-C, ttk and bab) domain. ZBTB8, also known as BOZ-F1, is present in multiple tissues, and is highly expressed in the cytoplasm of the placenta. While little is known about ZBTB8, other ZBTB proteins, such as ZBTB4 bind methylated DNA and repress transcription. Another ZBTB proteins, ZBTB7A, has been implicated as a proto-oncogene whose overexpression contributes to maligcy in breast cancer, suggesting that ZBTB8 may act as a transcriptional repressor or be involved in tumorigenesis.Especificaciones
SHMT1 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P34896, P50431 | |
20425, 287379, 6470 | |
SHMT1 Fusion Protein Ag5330 | |
Primary | |
-20°C | |
SHMT1 |
0.24 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CSHMT, Serine methylase, SHMT, SHMT1 | |
Shmt1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |