Learn More
Uvex™ Shirt with Short Sleeve 7484-Black
Catalog Number p-7231963
Click to view available options
Tamaño:
Medio/grande
Pequeño
XL/XXL
XXXL/XXXXL
XXXXXL/XXXXXXL
Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.
  • Camiseta de hombre
  • Color: Negro
  • Material: 68 % Dryarn, 28 % Tencel, 4 % elastano, 200 g/m2
  • Ropa interior sin costuras molestas
  • Regulación de humedad
  • Mezcle con fibras naturales
  • Zonas funcionales integradas
  • Máxima comodidad
  • OEKO-TEX™ Standard 100
  • Tamaños: S - 5XL/6XL
  • Cuidado: lavable a 30 °C, sin cloro, no usar lejía, no secar, no planchar, no limpiar
Tamaño Pequeño
Color Negro
Grosor (métrico) 200 g/m²