Learn More
Uvex™ Camiseta 8915-Azul marino
Catalog Number 17299871
Click to view available options
Tamaño:
XS
Las camisetas fabricadas con TENCEL™ están compuestas principalmente por Lyocell, una fibra de madera ecológica natural y rápidamente renovable que no solo es extremadamente cómoda de llevar, sino que también reduce la acumulación de bacterias, y de olores, de forma natural. Este material fácil de cuidar también es muy elástico y ligero, lo que proporciona una óptima libertad de movimiento.
  • Color: azul marino
  • Material: 60 % lyocell (TENCEL™), 40 % poliéster, aprox. 180 g/m²
  • Camiseta fabricada con un tejido de punto muy funcional y ligero con un diseño atemporal.
  • Ajuste deportivo
  • Cuello redondo con bordes en contraste
  • Tejido muy elástico y ligero para una excelente comodidad de uso
  • Fácil cuidado
  • La fibra TENCEL™ reduce el crecimiento de microorganismos y el desarrollo de olores de forma natural
  • Oeko-Tex Standard 100
  • Tamaños: XS - 6XL
  • Instrucciones de cuidado: Lavado delicado a 60 °C, no usar cloro, secadora: 1 punto, planchado: 1 punto, no apto para limpieza en seco
Tamaño XS
Sexo Para hombre
Color Azul
Desechables No
Grosor 160 g/m²