Learn More
Thermo Scientific™ Estantes para estufas y estufas microbiológicas Thermo Scientific™ Heratherm
Estantes de malla de alambre y perforados
Marca: Thermo Scientific™ 50127770
Detalles adicionales : Peso : 1.89900kg
Descripción
Estantes de malla de alambre y perforados
Especificaciones
Estufas microbiológicas de protocolo general Heratherm, 60 l | |
(2) soportes de estante | |
1 | |
14,8 in | |
14,8 in |
Estante | |
Acero inoxidable | |
12,9 in | |
37,5 cm | |
37,5 cm |