Learn More
Fisherbrand™ Shelves for Fisherbrand™ Isotemp™ Microbiological Incubators and Ovens
Wire mesh or stainless-steel performated shelves
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 2.58000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15886392
  • 129.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
13-09-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Stainless steel
Isotemp gravity incubator, 4.0 cu. ft.
Perforated Stainless Steel Shelf
17.28 x 14.80 in. (439 x 376 mm)
Videos