Learn More
Fisherbrand™ Estante Isotemp™
Material: Cable; para uso con: Estufa microbiológica/estufa de convección por gravedad Isotemp, 175,56 l/192,55 l (6,2/6,8 pies cúb.)
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 3.10000kg
Descripción
- Material: Acero inoxidable
Especificaciones
Estufa microbiológica/estufa de convección por gravedad Isotemp, 175,56 l/192,55 l (6,2/6,8 pies cúb.) | |
Alambre | |
Accesorio, estante | |
16 x 22 in (406,4 x 558,8 mm) |