Learn More
Shellac Orange, Pure, Flake, Fisher Chemical
Marca:  Fisher Chemical S/0600/53
Detalles adicionales : CAS : 9000-59-3 Peso : 0.50000kg
Cantidad. 500g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10604932
  • 56.80€ / 500 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 24-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
9000-59-3
148309
Especificaciones
9000-59-3
Solid
500g
148309
Plastic powder jar
Videos
SDS Documentos