Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales Shell de vidrio ámbar con tapón de PE
Incluye 100 viales y 100 tapones con septum premontados.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
Descripción
- ND15
- Vidrio
- Ámbar
- 4 ml
- Tapón hermético
- diafragma con forma de estrella
- Polietileno
- Transparente
- Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
Especificaciones
Transparente | |
14,65 mm | |
5,5 ml | |
Polyethylene | |
44.6 mm | |
No |
Ámbar | |
Vidrio | |
100 | |
Plug | |
1st Hydrolytic Class |