Learn More
Epredia™ Tijeras de disección de punta puntiaguda/puntiaguda rectas Shandon™
Realice cortes con las tijeras de disección de punta puntiaguda/puntiaguda rectas Epredia™ ShandonTM, disponibles en las categorías estándar y premium, para conseguir una mayor precisión y calidad.
28.40€ - 135.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tijeras de disección |
---|---|
Blade Style | Recto |
Estilo de punta | Afilada/afilada |
Código de producto | Marca | Grado | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Grado | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15654444
|
Epredia™
28301 |
Estándar | 11,4 cm |
28.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15222888
|
Epredia™
728301 |
Premium | 11,4 cm |
82.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15242888
|
Epredia™
728302 |
Premium | 14 cm |
83.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15252888
|
Epredia™
728303 |
Premium | 16,5 cm |
135.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Realice cortes con las tijeras de disección de punta puntiaguda/puntiaguda rectas Thermo Scientific™ Shandon™, disponibles en las categorías estándar y premium, para conseguir una mayor precisión y calidad.
Calidad uniforme- Adecuadamente endurecidas, templadas y neutralizadas.
- Pulidas y limpiadas electrónicamente con acabado de alta calidad.
- Los patrones, dimensiones y acabados se ciñen a normas rigurosas.
- Garantizadas sin defectos de materiales ni de fabricación.
Especificaciones
Tijeras de disección | |
Recto | |
Afilada/afilada |