Learn More
Epredia™ Tijeras de disección de punta roma/roma rectas Shandon™
Realice disecciones con las tijeras de disección de punta roma/roma rectas Epredia™ ShandonTM, disponibles en las categorías premium y estándar.
Marca:  Epredia™ 728202
Detalles adicionales : Peso : 0.04500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15694444
  • 103.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Realice disecciones con las tijeras de disección de punta roma/roma rectas Thermo Scientific™ Shandon™, disponibles en las categorías premium y estándar.
  • Adecuadamente endurecida, templada y neutralizada
  • Pulida y limpiada electrónicamente con acabado de alta calidad
  • Los patrones, dimensiones y acabados se ciñen a normas rigurosas para producir los mejores instrumentos que existen
  • Garantizados sin defectos de materiales ni de fabricación
Especificaciones
Especificaciones
Tijeras de disección
Premium
14 cm
Recto
5,5 in
Roma/roma