Learn More
Epredia™ Accesorios de Shandon™ Octospot™
Estos accesorios Epredia™ están pensados para su uso con los kits básicos Shandon Octospot.
Marca: Epredia™ 1001645
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Estos accesorios Thermo Scientific™ están pensados para su uso con los kits básicos Shandon™ Octospot™.
Especificaciones
Portaobjetos resistente a disolventes | |
Kits básicos Shandon™ Octospot™ | |
Portaobjetos resistentes a disolventes, 8 manchas |