Learn More
Thermo Scientific™ Shandon™ Gram Stain
Differentiate between Gram-positive and Gram-negative bacteria with Thermo Scientific™ Shandon™ Gram Stain.
83.24€ - 104.46€
Productos 3
Código de producto Marca Tipo Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12519966 Ver documentos Thermo Scientific™
9990728
Safranin O 4L 83.24€
4 litros Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
12589956 Ver documentos Thermo Scientific™
9990725
Gram crystal violet stain 4L 87.41€
4 litros Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
12509966 Ver documentos Thermo Scientific™
9990727
Gram decolorizing solution 4L Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Safranin O provided as a counterstain
  • Based upon the popular Hucker modification
  • Demonstrates the presence of microorganisms such as bacteria
Ordering Information:
Available in kit form or as individual components.
Includes:
Crystal Violet Stain; Gram's Iodine (stabilized); Decolorizing Solution; Safranin O Counterstain