Learn More
Epredia™ Shandon™ Gram Stain
Differentiate between Gram-positive and Gram-negative bacteria with Epredia™ Shandon™ Gram Stain.
Marca: Epredia™ 9990725
120.65 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21687" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 548-62-9 Peso : 4.00000kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : III
Includes: Tinción cristal violeta Gram, 4 l
Descripción
- Se basa en la popular modificación de Hucker
- Revela la presencia de microorganismos como bacterias
Especificaciones
Tinción cristal violeta Gram | |
Tinción de Gram violeta cristal | |
4 l |
Seguridad y manipulación
- Shandon Crystal Violet Stain
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P391-Recoger el vertido.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol, C.I. basicviolet 1