Learn More
Epredia™ Hematoxilina Shandon™ Gill™
Logre unos resultados rápidos y cómodos, al mismo tiempo que mantiene un control completo sobre la intensidad de la tinción con la hematoxilina de Gill™ Epredia™ Shandon™, que tiene tinción mucoide.
Marca: Epredia™ 6765006
99.75 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21687" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.01400kg
Descripción
Gill 1: Núcleos de color azul claro
Gill 2: Núcleos de color azul medio
Gill 3: núcleo de color azul oscuro
Especificaciones
Hematoxilina Shandon Gill™ 1 | |
4 l |
Seguridad y manipulación
- Shandon Gill Hematoxylin 1
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.