Learn More
Epredia™ Hematoxilina Shandon™ Gill™
Logre unos resultados rápidos y cómodos, al mismo tiempo que mantiene un control completo sobre la intensidad de la tinción con la hematoxilina de Gill™ Epredia™ Shandon™, que tiene tinción mucoide.
Marca: Epredia™ 6765009
74.63 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21687" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.49478kg
Descripción
Especificaciones
Hematoxilina Shandon Gill™ 3 | |
2 x 1 l |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethylene glycol, acetic acid, aluminiumsulphate, sodium iodate, hematoxylin