Learn More
Epredia™ Cámara Cytofunnel™ EZ doble Shandon™
Duplique el número de presentaciones de muestra por serie con Epredia™ ShandonTM EZ Double CytofunnelTM.
302.00€ - 545.00€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Desechables | Sí |
Tipo | EZ Double Cytofunnel™, con tarjetas de filtro y tapones |
Volumen (métrico) | De 0,05 a 0,25 ml |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11911788
|
Epredia™
A78710005 |
40 paquete |
302.00€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12076689
|
Epredia™
A78710021 |
200/caja |
545.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Duplique el número de presentaciones de muestra por serie con Thermo Scientific™ Shandon™ EZ Double Cytofunnel™, ideal para su uso en técnicas de inmunohistoquímica.
- Cámaras de muestras desechables con tapones y filtros blancos
- Marcas en embudo correspondientes a las marcas de portaobjetos para una sencilla identificación
- Filtro preconectado
Especificaciones
Blanco | |
Sí | |
EZ Double Cytofunnel™, con tarjetas de filtro y tapones | |
De 0,05 a 0,25 ml |