Learn More
Epredia™ Líquido de cultivo Shandon™ Cytospin™, frasco
Store specimens or unstained slides for weeks without adverse effect with Epredia™ Shandon™ Cytospin™ Collection Fluid.
Marca: Epredia™ 6768315
32.44 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21687" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 64-17-5 Peso : 0.50000kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : III
Descripción
- Envasados en una cómoda botella dispensadora o en vasos de muestras pre-rellenados
- Combinación lista para el uso de alcohol/CARBOWAX™ (PEG) para la recogida y fijación directas de muestras
Especificaciones
Líquido colector Cytospin; 500 ml; frasco | |
500 ml | |
Combinación de alcohol/carbowaxreg (PEG) |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: FD&C yellow No. 5, ethyl alcohol, isopropyl alcohol, methylalcohol, polyethylene glycol, methylene