Learn More
Labnet™ Incubadora de agitación VorTemp™ 56 para microtubos y microplacas
Código de producto. 10015384
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 200 a 1200 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10015384
Marca: Labnet™ S2056A220
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñada para el calentamiento y la mezcla simultáneos de muestras. La incubadora de agitación VorTemp™ 56 Labnet™ para microtubos y microplacas es útil para una variedad de aplicaciones, incluidos los cultivos bacterianos en tubos y microplacas.
  • Incluye plataformas intercambiables
  • Temperatura ajustable en un intervalo amplio
  • La convección mecánica proporciona un entorno uniforme y estable
  • Se puede utilizar en salas frías para aplicaciones subambientales
  • Velocidad de agitación y velocidades de aceleración ajustables
  • Cámara encapsulada para mantener la temperatura y reducir el ruido de funcionamiento
Especificaciones
Órbita 3 mm
Intervalo de velocidad De 200 a 1200 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión 230 V
Intervalo de temperatura (métrico) 5°C a 99°C
Admite 56 x 1,5/2,0 mL
Tipo de producto Agitador con incubación
Frecuencia 50 Hz
Fondo (métrico) 310 mm
Altura (métrico) 230 mm
Longitud (métrico) 230 mm
Anchura (métrico) 230 mm
Peso (métrico) 11 kg
Pantalla LED digital
Para utilizar con (equipo) microplacas/microtubos
Intervalo del temporizador De 1 a 99 minutos o continuo