Learn More
Thermo Scientific™ Hornos de hibridación Shake 'n' Stack™
Ahorre un valioso espacio en el laboratorio con estos hornos de hibridación, con un diseño apilable y compacto que ofrece una uniformidad excelente idea para laboratorios de biología molecular.
4055.00€ - 4472.00€
Especificación
Capacidad 10 botellas medianas
negativo digital
Fondo (métrico) interior 24cm
Pantalla LED
Dimensiones interiores (longitud x anchura x altura) 9.5 x 13.8 x 9.7 in. (24 x 35 x 24.5cm)
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Incluye Voltaje Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Incluye Voltaje Precio Cantidad y disponibilidad  
11783017 Thermo Scientific™
6242
10-bottle capacity rotisserie, adjustable feet, drip tray, manual 220V 4055.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
10574724 Thermo Scientific™
6240
Shaker platform, 10-bottle capacity rotisserie, adjustable feet, drip tray, manual 220V 4170.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
12465821 Thermo Scientific™
6241
Shaker platform, 10-bottle capacity rotisserie, adjustable feet, drip tray, manual 110V 4472.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
12475821 Thermo Scientific™
6243
10-bottle capacity rotisserie, adjustable feet, drip tray, manual 110V 4180.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Características principales:
  • Control preciso de temperatura para mejorar los resultados experimentales.
  • Excelente uniformidad de temperatura que garantiza resultados repetibles con nivel de fondo bajo.
  • Varios accesorios de espetón que permiten escoger con flexibilidad entre diversas opciones de plataforma intercambiable de horneado/agitación de consumibles para procedimientos de hibridación y lavado
  • Formato apilable que mejora el aprovechamiento del espacio de laboratorio.
  • Ajuste de velocidad variable para optimizar protocolos.
Compatibles con:
  • Plataforma de agitación (222000): Realiza un movimiento basculante lineal, apto para lavado de membranas y decoloración de geles. Control de velocidad variable; intercambiable rápida y fácilmente con espetón.
  • Dos botellas medianas, un soporte de botella, una malla y guía de hibridación (222060)
  • Espetón de acero inoxidable, clips de 35 mm, capacidad para 10 frascos (222041)
  • Espetón de plástico Delrin™, soportes de 35 mm, capacidad para 10 frascos (alberga frascos grandes, medianos o pequeños) (222032)
  • Espetón de acero inoxidable, clips de 70mm, capacidad para 4 frascos (222033)
  • Espetón de plástico Delrin para tubos desechables: tiene capacidad para tubos de 25 x 15 ml y 30 x 50 ml (222042)
  • Espetón de plástico Delrin para tubos desechables: tiene capacidad para tubos de 50 x 15 ml y 16 x 50 ml (222043)
  • Espetón de plástico Delrin para tubos desechables: tiene capacidad para tubos de 44 x 50 ml (222044)
  • Bandeja de goteo (222051)
Especificación
Especificación
10 botellas medianas
24cm
9.5 x 13.8 x 9.7 in. (24 x 35 x 24.5cm)
45.3cm
38cm
250w
5 a 15rpm
± 0,25 ° C Dentro de la botella
35cm
digital
LED
15 x 17.1 x 16.7 in. (38 x 42.5 x 43.5cm)
24.5cm
25cm
Arriba / Abajo
+35° a +85 °C
42.5cm
18cm
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.