missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SH3GLB2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Especificaciones

Antígeno SH3GLB2
Concentración 0.21 mg/mL
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16815294
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
15897-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16805294
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
15897-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Belongs to the endophilin family. 2 isoforms of the human protein are produced by alternative splicing. Pierrat B., Genomics 71:222-234(2001). Nagase T., DNA Res. 8:85-95(2001). Wan D., Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 101:15724-15729(2004).
Especificaciones

Especificaciones

SH3GLB2
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q5PPJ9, Q8R3V5, Q9NR46
227700, 311848, 56904
SH3GLB2 Fusion Protein Ag8712
Primary
-20°C
SH3GLB2
0.21 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Endophilin B2, KIAA1848, PP6569, PP9455, SH3GLB2
SH3GLB2
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications