Learn More
Abnova™ SH2D1A (Human) Recombinant Protein
Human SH2D1A full-length ORF ( AAH20732, 1 a.a. - 128 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00004068-P01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16107501
  • 341.70€ / 10 microgramos
Envío estimado: 24-01-2022
Descripción
Descripción
  • Sequence: MDAVAVYHGKISRETGEKLLLATGLDGSYLLRDSESVPGVYCLCVLYHGYIYTYRVSQTETGSWSAETAPGVHKRYFRKIKNLISAFQKPDQGIVIPLQYPVEKKSSARSTQGTTGIREDPDVCLKAP
Especificaciones
Especificaciones
AAH20732
SH2 domain protein 1A
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
SH2D1A
GST
4068
Wheat germ expression system
10 μg
DSHP, EBVS, FLJ18687, FLJ92177, IMD5, LYP, MTCP1, SAP, XLP, XLPD
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer