Learn More
Invitrogen™ SGK2 Recombinant Human Protein
SGK2 is a serine/threonine protein kinase which is similar to serum- and glucocorticoid-induced protein kinase (SGK).
1826.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_057360, S416D
Para utilizar con (aplicación) Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
Formulación 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Peso molecular 69.5kDa
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15488553
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PR7313A
100μg
1826.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
10302373
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PV4057
1mg
7890.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Unlike SGK, SGK2 is not induced by serum or glucocorticoids. It is induced in response to signals that activate phosphatidylinositol 3-kinase, which is also true for SGK.
Especificaciones
Especificaciones
NP_057360, S416D
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Catalytic
SGK Kinase Family
Recombinant
Baculovirus
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
69.5kDa
RUO - research use only
SGK2
Human
GST Tag
Frozen