Learn More
Trajan™ SolGel-WAX™ GC Capillary Columns
Comprised of Polyethylene Glycol in a Sol-Gel matarix. Trajan Scientific and Medical™ SolGel-WAX™ is a robust, high temperature polar WAX phase recommended fro highly active compounds.
755.00€ - 1305.00€
Especificaciones
Intervalo de temperatura 30 °C a 260/280 °C
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Grosor de película Longitud (métrico) Tamaño de partículas Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Grosor de película Longitud (métrico) Tamaño de partículas Precio Cantidad y disponibilidad  
10434015
Ver documentos Detalles de la promoción
Trajan™
054796
0,25 mm 0,25 μm 30 m 0,25 μm
755.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12654955
Ver documentos Detalles de la promoción
Trajan™
054797
0,32 mm 0,5 μm 30 m 0,5 μm
780.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12935531
Ver documentos Detalles de la promoción
Trajan™
054792
0,32 mm 0,5 μm 60 m 0,5 μm
1305.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Bonded polyethylene glycol encapsulated in synthetic glass (SolGel).
  • Ideal for mixtures containing alcohols, esters, aldehydes, ketones, or aromatics.
  • SolGel technology facilitates interactions between the sample and the phase, reduces column bleed and improves thermal stability.
  • Extremely stable and inert.
  • Columns are individually tested to ensure quality.
  • Replacement for all Wax columns, including acid or base stabilized.
Especificaciones
Especificaciones
30 °C a 260/280 °C