Learn More
Trajan™ SolGel-WAX™ GC Capillary Columns
Comprised of Polyethylene Glycol in a Sol-Gel matarix. Trajan Scientific and Medical™ SolGel-WAX™ is a robust, high temperature polar WAX phase recommended fro highly active compounds.
Marca:  Trajan™ 054792
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12935531
  • 1305.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Enlace de polietilenglicol encapsulado en vidrio sintético (SolGel).
  • Ideal para mezclas que contengan alcoholes, ésteres, aldehídos, cetonas o aromáticos.
  • La tecnología SolGel facilita las interacciones entre la muestra y la fase, reduce el sangrado de la columna y mejora la estabilidad térmica.
  • Extremadamente estable e inerte.
  • Las columnas se prueban individualmente para garantizar su calidad.
  • Sustitutas de todas las columnas de parafina, incluidas las estabilizadas con ácidos o base.
Especificaciones
Especificaciones
0,32 mm
30 °C a 260/280 °C
60 m
0,5 μm
0,5 μm