Learn More
SGE™ SilTite™ FingerTite Ferrule System Starter Kits
For gas chromatography systems
Marca:  SGE™ 073610
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15268943
  • 282.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
FingerTite SilTite es el sistema de última generación de empalmes para sistemas de cromatografía de gases y ofrece una instalación sencilla y a prueba de fugas para columnas capilares sin necesidad de utilizar herramientas. Cada kit básico incluye todas las piezas necesarias para convertir un sistema de GC (un inyector y un detector) en un sistema de FingerTite SilTite. No es necesario realizar ninguna modificación permanente en el instrumental del sistema, por lo que empezar a utilizar de nuevo los conectores convencionales es muy rápido y sencillo.
  • Facilidad de uso:
  • Conexión fiable
  • Siempre libre de fugas
  • Elimina la contaminación que pueden provocar los empalmes de Vespel™ o grafito
  • No es necesario volver a apretar empalmes tras los ciclos de temperatura
  • Reduce el fondo de aire
  • SIN HERRAMIENTAS (FingerTite)
Especificaciones
Especificaciones
Kit básico Fingertite para Shimadzu y Agilent INY/FID
0,53 mm de diámetro interior Columnas