Learn More
SGE™ SilFlow™ GC 4 Port Splitter
Highly efficient and reliable micro fluidic platform to improve GC connectivity
Marca:  SGE™ 123735
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15289183
  • 486.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El kit incluye un dispositivo de microcanal SilFlow (MCD), una herramienta FingerTite SilTite, un soporte de montaje, además de los empalmes, tuercas y empalmes de obturación adecuados para su instalación
  • No incluye los tubos de 1,1 mm de DI
Puerto A: Variable: consulte la descripción del producto
Puerto B: 0,25/0,32 mm de DI
Puerto C: 0,25/0,32 mm de DI
Puerto D: 0,25/0,32 mm de DI
Especificaciones
Especificaciones
Bifurcador de puertos
0,25/0,32 mm
Dispositivo de microcanal (MCD) SilFlow
Dispositivo microcanal SGE Silflow