Learn More
SGE™ SilFlow™ GC 4 Port Splitter
Highly efficient and reliable micro fluidic platform to improve GC connectivity
Marca:  SGE™ 123733
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15269183
  • 435.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Kit includes a SilFlow microchannel device (MCD), SilTite FingerTite tool, mounting bracket, plus appropriate ferrules, nuts and blanking ferrules for set up
  • Does not include 1.1mm OD tubing
Port A: Variable see product descriptions
Port B: 0.25/0.32mm ID
Port C: 0.25/0.32mm ID
Port D: 0.25/0.32mm ID
Especificaciones
Especificaciones
SGE Silflow Microchannel Device
SilFlow microchannel device (MCD)
Port Splitter
1.1 mm