Learn More
SGE™ Agujas de repuesto para jeringas de 10 ul
Fabricado de acero inoxidable
Marca:  SGE™ 037747
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12967566
  • 41.40€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Fabricado de acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
Stainless Steel
0,004 in
0,11 mm
1,6 in
Cono
23 G
0,02 in
0,5 mm
Aguja de repuesto
Jeringa (10 μl)