Learn More
SGE™ Agujas de repuesto para jeringas de 10 ul
Fabricado de acero inoxidable
Marca:  SGE™ 037410
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12927576
  • 68.50€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Fabricado de acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
Stainless Steel
0,004 pulg.
0,11 mm
2 pulg
Orificio lateral o abovedada
26 G
0,01 pulg.
0,25 mm
Aguja de repuesto
Jeringas (10 μl)