Learn More
SGE™ Agujas de repuesto para jeringas de 10 ul
Fabricado de acero inoxidable
Marca:  SGE™ 037130
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10727325
  • 75.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Fabricado de acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
Stainless Steel
0,004 pulg.
0,11 mm
2,7 in
bisel
26 G
0,01 pulg.
0,47 mm
Aguja de repuesto
Jeringas (10 μl)