Learn More
SGE™ Agujas de repuesto para jeringas de 10 ul
Fabricado de acero inoxidable
Marca:  SGE™ 037777
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10235322
  • 67.20€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Fabricado de acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
Stainless Steel
0,004 in
0,11 mm
2 pulg
Orificio lateral
25 G
0,019 in
0,482 mm
Aguja de repuesto
Jeringa (10 μl)