Learn More
SGE™ Agujas de repuesto para jeringas de 10 ul
Fabricado de acero inoxidable
Marca:  SGE™ 037110
Detalles adicionales : Peso : 0.00180kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10126930
  • 50.50€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Fabricado de acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
Stainless Steel
0,004 in
0,11 mm
2 pulg
bisel
26 G
0,01 in
0,25 mm
Aguja de repuesto
Jeringa (10 μl)