Learn More
SGE™ Replacement Needles for 1 - 2.5mL Syringes
Stainless steel
46.60€ - 75.00€
Especificaciones
Material | Stainless Steel |
---|---|
Tipo de producto | Aguja de repuesto |
Para utilizar con (equipo) | Jeringa (de 1 a 2,5 μl) |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Calibre de aguja | Longitud de la aguja (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Calibre de aguja | Longitud de la aguja (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15268603
|
SGE™
039038 |
0,02 pulg. | 23 G | 7 pulg |
46.60€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12726317
|
SGE™
039160 |
0,02 in | 23 G | 4,52 in |
75.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12917616
|
SGE™
039260 |
0,01 in | 25 G | 2 pulg |
50.50€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15278603
|
SGE™
039060 |
0,02 pulg. | 23 G | 4,52 pulg. |
75.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15208613
|
SGE™
039120 |
0,02 in | 23 G | 2 pulg |
69.80€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12706317
|
SGE™
039130 |
0,02 in | 23 G | 2,7 in |
75.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15298603
|
SGE™
039116 |
0,02 pulg. | 23 G | 2 pulg |
46.60€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12716317
|
SGE™
039138 |
0,02 pulg. | 23 G | 7 pulg |
46.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- 0.63mm OD, 0.32mm ID
- 23 gauge
Especificaciones
Stainless Steel | |
Aguja de repuesto | |
Jeringa (de 1 a 2,5 μl) |