Learn More
SGE™ Replacement Needles for 0.5 - 1μL Syringes
For use with 0.5 to 1μL syringes
Marca:  SGE™ 033605
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15298573
  • 59.90€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
For removable-needle syringes or additional replacements, contact your Fisher Scientific Customer Service Representative.
Especificación
Especificación
32 G
0.22mm
Stainless steel
Cone
0.1mm
For 8mm O.D. barrel 0.5μL microvolume syringes
101.6mm
Replacement Needle
Videos