Learn More
Trajan™ Micro Control Valves
Precision metering and on-off control of gas flows. Designed specifically for chromatography applications and may be used at elevated temperatures from high vacuum to medium pressure.
Marca: Trajan™ 1236103
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Ideales para aplicaciones en cromatografía
- Pueden usarse a temperaturas elevadas desde el vacío alto a presión media
- Vacío ajustable a una tasa de fuga de 1E-05 cc/seg de helio
Especificaciones
Válvula de microcontrol | |
1/16 pulg | |
0,15 cm | |
50 mm | |
29,99 bar (700 psi) | |
300 °C |
Salida neumática doble en T | |
Acero inoxidable | |
1,9 in | |
MOVPT (Válvula Manual On/Off Neumática en T) | |
572 °F |