Learn More
SGE™ Manual Syringes For Rheodyne™ and Valco™ Valves
The injection size sets the injection volume
Marca:  SGE™ 001301
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16612552
  • 57.60€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Calibre: 22
  • Longitud de la aguja: 5,08cm
  • Estilo de punta: LC
Especificaciones
Especificaciones
22 G
0,71 mm
2 pulg
5F-LC
5 μl
Válvulas de inyección Rheodyne y Valco
0,028 in
2 pulg
Jeringa manual
Unidad
LC
Fijo