Learn More
Trajan Scientific and Medical™ SGE Liner for AC Control Injector
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
139.00€ - 2060.00€
Especificaciones
Diámetro (métrico) interior 1.6 mm
Diámetro (métrico) externo 3 mm
Longitud (métrico) 73 mm
Tipo de producto Simulated Distillation Inlet liner
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad del envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad del envase Precio Cantidad y disponibilidad  
12994061 Ver documentos Trajan Scientific and Medical™
092211
25/Pk. 2060.00€
paquete de 25 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
12974061 Ver documentos Trajan Scientific and Medical™
092210
5/Pk. 560.00€
paquete de 5 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
12984061 Ver documentos Trajan Scientific and Medical™
09221001
1 Ea. Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Each batch of liners tested for activity
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Color coded by geometry for easy identification
  • For use with Agilent GC Systems
Especificaciones
Especificaciones
1.6 mm
3 mm
73 mm
Simulated Distillation Inlet liner