Learn More
Trajan Scientific and Medical™ SGE Liner for AC Control Injector
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 092210
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Cada lote de revestimientos probados para la actividad
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
- Para su uso con sistemas para GC Agilent.
Especificaciones
Revestimiento de entrada de destilación simulado | |
73 mm | |
3 mm |
5/paq. | |
1,6 mm | |
Inyector programado |