Learn More
SGE™ Accesorios para revestimiento interno para GC
Accesorios para uso con revestimientos internos para GC
53.20€ - 58.40€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10085360
|
SGE™
0726005 |
Anillo de sellado de grafito | Para todos los revestimientos excepto SG092004 y SG092235 Agilent y Thermo Trace 1300 |
58.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10113022
|
SGE™
0726217 |
Anillo de sellado de grafito | Para inyectores Varian 1078 y 1079 |
58.40€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12945711
|
SGE™
0726536 |
Junta tórica de Viton | Perkin-Elmer, apto para revestimientos de entrada con 6,2 mm de DE |
53.20€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Viton™ O-Ring—Can be used up to temperatures of 300°C (572°F)
- Graphite Sealing Rings—Can be used up to temperatures of 450°C (842°F)
Especificaciones
Accesorio para revestimiento interno para SGE GC |