Learn More
SGE™ Lana de vidrio GC
Para uso con instrumentos GC
Marca:  SGE™ 18060002
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15269193
  • 91.60€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Se suministran en blísteres individuales para evitar la contaminación
  • La reducción de los sitios activos significa que no hay reacciones no deseadas en las muestras
  • Incluye dos secciones cónicas que fijan el tapón de lana de cuarzo para una limpieza de la punta de la aguja y una transferencia de muestras óptimas, evita también que la lana de cuarzo gire hacia el septo o presione hacia abajo en el revestimiento—
  • Proporcionan una excelente reproducibilidad
  • Da lugar a una menor discriminación en masa
    • La lana de cuarzo en algunos revestimientos divididos favorece la mezcla de analitos y da como resultado una mejor cuantificación, proporciona una gran superficie que ayuda en la vaporización de muestras líquidas, actúa como una trampa para recoger residuos no volátiles de la muestra, y evita que la muestra golpee el fondo del inyector antes de la volatilización
    • Las juntas cónicas en algunos revestimientos sin división minimizan el contacto de los analitos con la parte inferior del puerto de inyección: especialmente útiles para compuestos activos; también canalizan analitos en columna para una instalación de columnas más sólida–
Especificaciones
Especificaciones
Lana