Learn More
Trajan™ GC Capillary Column Connectors: Replacement μ-Unions
SilTite μ-Union delivers an easy, leak-free installation for capillary columns without the use of any tools
Marca:  Trajan™ 073573
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15248943
  • 118.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío
25-08-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Next generation ferrule system for gas chromatography
  • Eliminates leaks
  • No contamination
  • No need to retighten after temperature cycling
  • Cleaner spectra for better library matches
Especificaciones
Especificaciones
GC Capillary Column Connectors
Replacement µ-Unions
0.1 - 0.32 mm and 0.53 mm