Learn More
Trajan™ SilTite™ GC Capillary Column Connectors: μ Unions
SilTite μ-Union delivers an easy, leak-free installation for capillary columns without the use of any tools
Marca:  Trajan™ 073564
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15268933
  • 136.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
24-02-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Low thermal mass
  • Zero Dead Volume
  • Inert
  • No-need to retighten after installation
  • Connect Pre-column or GC x GC
Especificaciones
Especificaciones
2 unions, 5 double taper ferrules and tools
Connector
GC Capillary Column
0.32 mm and 0.53 mm